Merck
全部照片(3)
文件
16638
Sigma-Aldrich
4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基)苄醇
≥97.0%
同義詞:
4-(1H,1H,2H,2H-全氟辛基)苄醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H11F13O
CAS號碼:
分子量::
454.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0%
SMILES 字串
OCc1ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C15H11F13O/c16-10(17,6-5-8-1-3-9(7-29)4-2-8)11(18,19)12(20,21)13(22,23)14(24,25)15(26,27)28/h1-4,29H,5-7H2
InChI 密鑰
ZLZILVFJEAYPNQ-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Fluorous Technologies, Inc. 产品。该化合物的使用受美国专利 6,156,896、5,859,247、5,777,121 和 6,673,539 的保护。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3