重要文件
407798
Sigma-Aldrich
2-羟基-4-(三氟甲基)嘧啶
97%
同義詞:
4-(三氟甲基)-2(1H)-嘧啶酮, 4-(三氟甲基)-2-羟基嘧啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3F3N2O
CAS號碼:
分子量::
164.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
mp
223-227 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
WCEBFEVZTGLOHC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ,a pyrimidine derivative, is a heterocyclic building block.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)