About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H19NO2
CAS號碼:
分子量::
221.30
Beilstein:
3591157
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D +43±2°, c = 1.5% in toluene
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN[C@H]1COC(C)(C)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C13H19NO2/c1-13(2)15-9-11(14-3)12(16-13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,14H,9H2,1-3H3/t11-,12-/m0/s1
InChI 密鑰
OLDLOVICBLVDFQ-RYUDHWBXSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
用于对映选择性合成 4-酮酯的手性助剂
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
D. Enders et al.
Synthesis, 659-659 (1995)