重要文件
407550
Sigma-Aldrich
聚(丙二醇) 4-壬基苯醚丙烯酸
average Mn ~419
同義詞:
Nonylphenol polypropylene glycol acrylate, Polypropylene glycol nonylphenyl ether acrylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
分子量
average Mn ~419
包含
100 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCc1ccc(OCCCOCCCOC(=O)C=C)cc1.CCCCCCCCCc2ccc(OCCCOCCCOCCCOC(=O)C=C)cc2
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)