重要文件
406724
Sigma-Aldrich
甘油三[聚(丙二醇),端氨基]醚
average Mn ~5,000
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[-CH(CH2-)2][[OCH2CH(CH3)]nNH2]3
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
分子量
average Mn ~5,000
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(N)CO.CC(O)CO.OCC(O)CO
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)