文件
406686
Sigma-Aldrich
聚醚胺
average Mn ~2,000
同義詞:
Diaminopolypropylene glycol, Poly(oxypropylene)diamine, Polypropylene glycol diamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
viscous liquid
分子量
average Mn ~2,000
折射率
n20/D 1.451
密度
0.996 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChI 密鑰
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
365.0 °F - closed cup
閃點(°C)
185 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter