重要文件
406198
Sigma-Aldrich
4-羟丁基乙烯基醚
contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 99%
同義詞:
1,4-丁二醇单乙烯基醚, 4-羟基丁基乙烯基醚, 4-(乙烯基氧基)-1-丁醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHO(CH2)4OH
CAS號碼:
分子量::
116.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
liquid
包含
0.01% potassium hydroxide as stabilizer
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
95 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCCCOC=C
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-8-6-4-3-5-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI 密鑰
HMBNQNDUEFFFNZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)