重要文件
401889
Sigma-Aldrich
3-氰基-6-甲基色酮
99%
同義詞:
6-甲基-4-氧代-4H-1-苯并吡喃-3-甲腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H7NO2
CAS號碼:
分子量::
185.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
mp
151-153 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H7NO2/c1-7-2-3-10-9(4-7)11(13)8(5-12)6-14-10/h2-4,6H,1H3
InChI 密鑰
FNRLRLMPBIRUSQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)