重要文件
400971
Sigma-Aldrich
磷化钙
同義詞:
Calcium Photophor, Tricalcium diphosphide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ca3P2
CAS號碼:
分子量::
182.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
chunks
粒徑
1-7 mm
SMILES 字串
[Ca]=P[Ca]P=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2P
InChI 密鑰
HMTIWQQJRUFNAF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)