重要文件
40050
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基环己醇
mixture of stereo isomers, ≥97.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H9OH
CAS號碼:
分子量::
128.21
Beilstein:
2036694
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.455
bp
185-186 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CC(C)CC(O)C1
InChI
1S/C8H16O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h6-9H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
WIYNOPYNRFPWNB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
3,5-Dimethylcyclohexanol has been reported to be present in the essential oil from Pouteria splendens leaves by GC-MS analysis.[1]
應用
3,5-Dimethylcyclohexanol may be used in the preparation of 1-chloro-3,5-dimethylcyclohexane.[2]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.2 °F - closed cup
閃點(°C)
74 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Genus Pouteria: Chemistry and biological activity.
Silva CAM, et al.
Revista Brasileira de Farmacognosia, 19(2A), 501-509 (2009)
Long-range proton hyperfine splittings in the epr spectra of cyclohexyl and alkylcyclohexyl radicals: ring inversion in the cyclohexyl radical.
Roberts BP and Steel AJ.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 211, 2025-2029 (1992)