重要文件
399779
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氟-N-[(S)-α-甲苄基]乙酰胺
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3CONHCH(CH3)C6H5
CAS號碼:
分子量::
217.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −140±5°, c = 1 in chloroform
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-7(8-5-3-2-4-6-8)14-9(15)10(11,12)13/h2-7H,1H3,(H,14,15)/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
ZJFCMJDNHPXGBY-ZETCQYMHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)