重要文件
399620
Sigma-Aldrich
2,3-二氰基吡嗪
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H2N4
CAS號碼:
分子量::
130.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
131-133 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES 字串
N#Cc1nccnc1C#N
InChI
1S/C6H2N4/c7-3-5-6(4-8)10-2-1-9-5/h1-2H
InChI 密鑰
OTVZGAXESBAAQQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,3-Pyrazinedicarbonitrile, a pyrazine (paradiazine) derivative, is a heterocyclic building block. It is a heterocyclic six-membered aromatic compound bearing nitrogen atoms at para positions.
應用
2,3-Pyrazinedicarbonitrile may be used as starting reagent for the synthesis of tetrapyrazinoporphyrazine.
2,3-Pyrazinedicarbonitrile may be used in the synthesis of pyrazino derivatives.[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Optical limiting of transition metal-phthalocyanine complexes: A photochromic effect involving the excited state of the conjugated molecule.
Dini D, et al.
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 431(1), 559-574 (2005)