重要文件
399108
Sigma-Aldrich
氟化钨(VI)
≥99.9%
同義詞:
六氟化钨
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
WF6
CAS號碼:
分子量::
297.83
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥99.9%
形狀
gas (compressed)
bp
17.5 °C (lit.)
mp
2.3 °C (lit.)
SMILES 字串
F[W](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
InChI 密鑰
NXHILIPIEUBEPD-UHFFFAOYSA-H
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Tungsten hexafluoride may be used as a precursor to prepare tungsten (VI) oxide.
包裝
Packaged in cylinders.
推薦產品
建议使用不锈钢控制阀或气体调节器。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chemical vapor deposition of tungsten oxide.
Kirss RU and Meda L
Applied Organometallic Chemistry, 12(3), 155-160 (1998)