文件
398756
Sigma-Aldrich
2-氰基-3-苯基-2-丁烯酸乙酯(顺反异构体混合物)
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C(C6H5)=C(CN)CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
215.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
136-137 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C(C#N)=C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H13NO2/c1-3-16-13(15)12(9-14)10(2)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
AJDOTEWSLNGINB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Ethyl 2-cyano-3-phenyl-2-butenoate is an ester.
應用
Ethyl 2-cyano-3-phenyl-2-butenoate may be used in the preparation of novel carbazole containing dyes. It may be used in the preparation of novel triphenylamine based Y-shaped dyes.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The synthesis and photo-physical properties of extended styryl fluorescent derivatives of N-ethyl carbazole.
Gupta VD, et al.
Dyes and Pigments, 97(3), 429-439 (2013)