重要文件
398454
Sigma-Aldrich
四溴金(III)酸钾 水合物
99.9% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
KAuBr4 2H2O
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.9% trace metals basis
形狀:
solid
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
solid
雜質
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
[Br-][Au+3]([Br-])([Br-])[Br-].[K+].O.O
InChI
1S/Au.4BrH.K.H2O/h;4*1H;;1H2/q+3;;;;;+1;/p-4
InChI 密鑰
KKQNBALBBILMEX-UHFFFAOYSA-J
應用
An aqueous solution of KAuBr4 can be used for galvanic replacement of the liquid metal galinstan.[1]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Md Abu Sayeed et al.
Chemistry, an Asian journal, 15(24), 4339-4346 (2020-11-06)
Although the presence of iron in mixed metal oxide based catalysts has shown significant performance improvement in the oxygen evolution reaction (OER), iron oxides themselves demonstrate much poorer activity. In this study, we investigate improving the performance of iron catalysts
Galvanic Replacement of the Liquid Metal Galinstan.
Hoshyargar F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(4), 1464-1471 (2016)