文件
396788
Sigma-Aldrich
甲亚胺乙酯 盐酸盐
同義詞:
Ethyl methanimidate 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HC(=NH)OC2H5·HCl
CAS號碼:
分子量::
109.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
75 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CCOC=N
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-5-3-4;/h3-4H,2H2,1H3;1H
InChI 密鑰
JPUTTYRVDANTBN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
盐酸甲亚胺乙酯是一种含氮的有机分子。加热时发生降解,产生盐酸甲脒、甲酸乙酯和氯乙烷。
應用
参与生物活性分子合成(包括:)的反应物
  • 布雷地宁通过无环前体的胺化作用
  • 抗真菌剂鸟氨酸基团的脒结合物
反应物参与到:
  • 分子间环化
  • 钼催化不对称开环复分解合成环酰胺和胺
  • 肽 1-氰基吡咯烷的合成
甲酰亚胺乙酯盐酸盐可用于制备以下物质:
  • 5-氨基咪唑-4-羧酸 α-和 β——核糖核苷酸
  • 三嗪类
  • 2,3:5,6-二- O -异亚丙基-α-和-β-5-氨基-4-乙氧基羰基或-氨甲酰基-咪唑 D-甘露呋喃糖苷
  • 5-氨基-1-(2-吡啶基)咪唑
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Purines, pyrimidines, and imidazoles. XL. A new synthesis of a D-ribofuranosylamine derivative and its use in the synthesis of pyrimidine and imidazole nucleosides.
N J Cusack et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1, 16, 1720-1731 (1973-01-01)
Purines, pyrimidines, and imidazoles. Part XLI. Glycofuranosylamines derived from D-xylose, D-glucose, D-mannose, and L-rhamnose and their use in the synthesis of pyrimidine and imidazole nucleosides.
Cusack NJ, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 73-81 (1974)
Synthesis of the S-Triazine System. Iii. 1 Trimerization of Imidates.
Schaefer FC and Peters GA.
The Journal of Organic Chemistry, 26(8), 2771-2784 (1961)
Rhodd EH and von Richter V.
Chemistry of Organic Compounds: Pt. B. Aliphatic compounds, 551-551 (1951)
Purines, pyrimidines, and imidazoles part 54. Interconversion of some intermediates in the de novo biosynthesis of purine nucleotides.
Cusack NJ, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2316-2321 (1980)