重要文件
393460
Sigma-Aldrich
1-(1-Adamantyl)-4-methylpyridinium bromide
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H24BrN
CAS號碼:
分子量::
310.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
230-233 °C (lit.)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)