Key Documents
391719
Sigma-Aldrich
巴豆酸 二钠盐
97%
同義詞:
4,5-二羟基-4-环戊烯-1,2,3-三酮 二钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5Na2O5
CAS號碼:
分子量::
186.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C5H2O5.2Na/c6-1-2(7)4(9)5(10)3(1)8;;/h6-7H;;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)