重要文件
390372
Sigma-Aldrich
4-吗啉丙酸甲酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H15NO3
CAS號碼:
分子量::
173.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
82 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-11-8(10)2-3-9-4-6-12-7-5-9/h2-7H2,1H3
InChI 密鑰
YMSLLIGKMYXCPK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)