文件
386359
Sigma-Aldrich
二苯基乙酸甲酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)2CHCO2CH3
CAS號碼:
分子量::
226.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15(16)14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14H,1H3
InChI 密鑰
AORIUCNKPVHMTN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3