重要文件
385891
Sigma-Aldrich
硫代苯磺酸 钠盐
technical grade, 85%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5S(=S)(=O)ONa
CAS號碼:
分子量::
196.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical grade
品質等級
化驗
85%
mp
275 °C (dec.) (lit.)
官能基
sulfinic acid
SMILES 字串
[Na+].[O-]S(=O)(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2S2.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
BZHOWMPPNDKQSQ-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T R Chauncey et al.
The Journal of biological chemistry, 258(24), 15037-15045 (1983-12-25)
Thiosulfate reductase catalyzes the desulfuration of thiosulfonates while oxidizing GSH to GSSG. Kinetic studies of the enzyme-catalyzed reaction between GSH and benzenethiosulfonate have been carried out, and direct evidence for the occurrence of glutathione persulfide as an immediate product of