化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: zirconium
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
C\C(O[Zr](O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)(O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5F3O2.Zr/c4*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h4*2,9H,1H3;/q;;;;+4/p-4/b4*3-2-;
InChI 密鑰
QZQWHIKBKAPMGX-SFFXPQKJSA-J
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3