重要文件
381748
Sigma-Aldrich
6-(叔丁基二甲基硅氧基)-3,4-二氢-2H-吡喃
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H22O2Si
CAS號碼:
分子量::
214.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
125-131 °C/28 mmHg (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CCCCO1
InChI
1S/C11H22O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12-10/h8H,6-7,9H2,1-5H3
InChI 密鑰
RBKFRODDAPGVLP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran, a heterocyclic building block, is a pyran derivative. Various physical properties of 6-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran have been reported.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 349-349 (2015)