重要文件
375012
Sigma-Aldrich
聚(十二烷基甲基丙烯酸酯-co-乙二醇二甲基丙烯酸酯)
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
mp
>200 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C.CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C16H30O2.C10H14O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3;1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h2,4-14H2,1,3H3;1,3,5-6H2,2,4H3
InChI 密鑰
YVUPJRVTTNZUEI-UHFFFAOYSA-N
應用
吸收和移除表面油脂。
特點和優勢
在亲油性材料中可吸收最多四倍于自身重量的油脂。最大程度减少脱水收缩作用。
高交联度多孔共聚物。极高的油脂吸收性。由尺寸小于 1μm 的粒子构成的 200-1,200μm 聚集体
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)