重要文件
373494
Sigma-Aldrich
铂-铑合金
Rhodium 30 %
同義詞:
Pt16Rh13
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
thermocouple grade
形狀
wire
成份
Rhodium, 30%
直徑
0.51 mm
SMILES 字串
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
InChI 密鑰
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
數量
1.1g=30cm
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)