重要文件
370002
Sigma-Aldrich
7,7,9,9-四甲基-1,4-二氧杂-8-氮杂螺[4.5]癸烷-2-甲醇
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H23NO3
CAS號碼:
分子量::
229.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95%
mp
136-139 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)CC2(CC(C)(C)N1)OCC(CO)O2
InChI
1S/C12H23NO3/c1-10(2)7-12(8-11(3,4)13-10)15-6-9(5-14)16-12/h9,13-14H,5-8H2,1-4H3
InChI 密鑰
MWQYHQBSFLBACS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol, a piperidone derivative, is a heterocyclic building block.
應用
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)