重要文件
369764
Sigma-Aldrich
5-氧代壬二酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO2C(CH2)3CO(CH2)3CO2H
CAS號碼:
分子量::
202.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
107-109 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ketone
SMILES 字串
OC(=O)CCCC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C9H14O5/c10-7(3-1-5-8(11)12)4-2-6-9(13)14/h1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
GTCHZEFRDKAINX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)