化驗
99%
包含
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
60 °C/20 mmHg (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
密度
1.334 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(C=C)cc(c1)C(F)(F)F
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
122.0 °F - closed cup
閃點(°C)
50 °C - closed cup