Merck
全部照片(3)
重要文件
369373
Sigma-Aldrich
季戊四醇四苯甲酸酯
96%
同義詞:
Benzoflex S 552, Pentaerythrityl tetrabenzoate, [3-Benzoyloxy-2,2-bis(benzoyloxymethyl)propyl] benzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5CO2CH2)4C
CAS號碼:
分子量::
552.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
102-104 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES 字串
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)(COC(=O)c2ccccc2)COC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C33H28O8/c34-29(25-13-5-1-6-14-25)38-21-33(22-39-30(35)26-15-7-2-8-16-26,23-40-31(36)27-17-9-3-10-18-27)24-41-32(37)28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
InChI 密鑰
MINJAOUGXYRTEI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Pentaerythritol tetrabenzoate is an ester of pentaerythritol with benzoic acid. It has been reported as a metal ligand.[1] It has been tested as stationary phase for the quantitative analysis of naphthalene hydrocarbons by gas-liquid chromatography and molecular spectroscopy.[2]
應用
增塑剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Quantitative analysis of C 10-C 12 naphthalene hydrocarbons using gas chromatography and molecular spectroscopy.
Vaisberg KM, et al.
Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 1(9), 736-740 (1965)
Structure of pentaerythritol tetrabenzoate.
Bormann LM, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 49(11), 1982-1985 (1993)