Key Documents
368601
Sigma-Aldrich
偏苯三酸三辛酯
99%
同義詞:
偏苯三酸三(2-乙基己基)酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H3-1,2,4-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]3
CAS號碼:
分子量::
546.78
Beilstein:
2683525
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
化驗
99%
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
414 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
InChI 密鑰
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)