367869
1 of 10
Sigma-Aldrich
399027
马钱子碱
S0532
番木鳖碱
237868
马钱子碱 硫酸酯 七水合物
8.18308
(-)-Brucine
D106208
3,4-二氢-2H-吡喃
C80407
辛可尼丁
A8001
乌头碱
900264
(-)-鹰爪豆碱
287636
(1S,2S)-(+)-伪麻黄碱
251917
磺胺酸
technical grade
100
solid
[α]20/D −67°, c = 1.3 in ethanol
177-180 °C (lit.)
ether
[H]O[H].[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
1S/C23H26N2O4.H2O/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18;/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3;1H2/t13-,18-,19-,21-,22-,23+;/m0./s1
IEJIBKWJYHZFNW-SUJBTXFYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Danger
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?