重要文件
366633
Sigma-Aldrich
1-(苯基磺酰)吲哚
98%
同義詞:
1-(Benzenesulfonyl)indole, Benzenesulfonic acid indolide, NSC 237040, NSC 683530
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H11NO2S
CAS號碼:
分子量::
257.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES 字串
O=S(=O)(c1ccccc1)n2ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H11NO2S/c16-18(17,13-7-2-1-3-8-13)15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)15/h1-11H
InChI 密鑰
VDWLCYCWLIKWBV-UHFFFAOYSA-N
應用
1-(Phenylsulfonyl)indole may be used in the preparation of 2-acyl-1-(phenylsulfonyl)indoles.[1] It may be used in the synthesis of starting reagent required for the synthesis of the potentially useful intermediate, 1-(phenylsulfonyl)indol-3-yl trifluoromethanesulfonate (triflate).[2]
Reactant for preparation of:
  • Antiplasmodial agents
  • Antifungal agents
  • Anti HIV-1 agents
  • Agonists of the histamine H4 receptor
  • Antibacterial agents
  • Camalexin analogs
  • CDK inhibitors and cytotoxic agents
  • Histone Deacetylase inhibitors
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A direct lithiation route to 2-acyl-1-(phenylsulfonyl) indoles.
Jiang J and Gribble GW.
Synthetic Communications, 32(13), 2035-2040 (2002)
Synthesis of 1-(phenylsulfonyl) indol-3-YL trifluoromethanesulfonate.
Conway SC and Gribble GW.
Heterocycles, 30(1), 627-633 (1990)