文件
366617
Sigma-Aldrich
氯化钒(IV)
同義詞:
四氯化钒
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
VCl4
CAS號碼:
分子量::
192.75
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: vanadium
bp
154 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
溶解度
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
密度
1.816 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
Cl[V](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.V/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Shuhan Wang et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(27), 5883-5891 (2020-06-17)
It remains a great challenge to integrate effective photothermal therapeutic materials with upconversion nanoparticles (UCNPs) into one structure with small size. Herein, a new and simple method was developed to combine the luminescent UCNPs with vanadium disulfide (VS2) heterogeneously growing