重要文件
365785
Sigma-Aldrich
5-溴-2-硝基三氟甲苯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(NO2)CF3
CAS號碼:
分子量::
270.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
bp
95-100 °C/5 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
nitro
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
InChI 密鑰
ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Fluorinated high-performance polymers: Poly (arylene ether) s and aromatic polyimides containing trifluoromethyl groups.
Dhara MG and Banerjee S.
Progress in Polymer Science, 35(8), 1022-1027 (2010)