重要文件
365467
Sigma-Aldrich
(+)-1,4-O-二苯基-D-苏醇
98%
同義詞:
(+)-(2R,3R)-1,4-双(苄氧基)-2,3-丁二醇, (+)-1,4-二-O-苄基-D-苏糖醇, 1,4-二-O-苄基-D-苏醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[C6H5CH2OCH2CH(OH)]2
CAS號碼:
分子量::
302.36
Beilstein:
3557415
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +6°, c = 5 in chloroform
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@H](COCc1ccccc1)[C@H](O)COCc2ccccc2
InChI
1S/C18H22O4/c19-17(13-21-11-15-7-3-1-4-8-15)18(20)14-22-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20H,11-14H2/t17-,18-/m1/s1
InChI 密鑰
YAVAVQDYJARRAU-QZTJIDSGSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)