重要文件
365394
Sigma-Aldrich
2-溴-N-苯基丙酰胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(Br)CONHC6H5
CAS號碼:
分子量::
228.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(Br)C(=O)Nc1ccccc1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)