重要文件
365289
Sigma-Aldrich
十七氟辛烷磺酸 四乙基铵盐
98%
同義詞:
全氟辛烷磺酸 四乙基铵盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3(CF2)6CF2SO3N(C2H5)4
CAS號碼:
分子量::
629.37
Beilstein:
6470030
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
184-190 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S.C8H20N/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;1-5-9(6-2,7-3)8-4/h(H,26,27,28);5-8H2,1-4H3/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JHDXAQHGAJXNBY-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cristina Moreta et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 211-218 (2014-07-06)
An analytical method is proposed to determine ten perfluorinated alkyl acids (PFAAs) [nine perfluorocarboxylic acids (PFCAs) and perfluorooctane sulfonate (PFOS)] in corn, popcorn and microwave popcorn packaging by focused ultrasound solid-liquid extraction (FUSLE) and ultra high performance liquid chromatography (UHPLC)