重要文件
364835
Sigma-Aldrich
分散黄 7
Dye content 95 %
同義詞:
4-[4-(苯基偶氮)苯基偶氮]-邻甲酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5N=NC6H4N=NC6H3(CH3)OH
CAS號碼:
分子量::
316.36
顏色索引編號:
26090
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
成份
Dye content, 95%
mp
146-148 °C (dec.) (lit.)
λmax
385 nm
SMILES 字串
Cc1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C19H16N4O/c1-14-13-18(11-12-19(14)24)23-22-17-9-7-16(8-10-17)21-20-15-5-3-2-4-6-15/h2-13,24H,1H3/b21-20+,23-22+
InChI 密鑰
VGKYEIFFSOPYEW-RLJRJAJVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
NLO 材料
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
[Experimental study of the blastomogenic properties of the disperse dye fast yellow 4K].
N M Kuz'menko et al.
Gigiena i sanitariia, (7)(7), 6-8 (1983-07-01)
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.