重要文件
362956
Sigma-Aldrich
双(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钙
同義詞:
Ca(TMHD)2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ca(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS號碼:
分子量::
406.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
成份
Ca, 8.7-11.0% EDTA titration
反應適用性
core: calcium
mp
221-224 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ca]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ca/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
InChI 密鑰
DOOFPPIHJGRIGW-ATMONBRVSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于制备薄膜超导体。[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Aldrichimica Acta, 23, 54-54 (1990)