重要文件
361968
Sigma-Aldrich
氯化二乙基铝 溶液
1.0 M in heptane
同義詞:
Chlorodiethylaluminum, Dichlorotetraethyldialuminium, Diethylaluminum monochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)2AlCl
CAS號碼:
分子量::
120.56
Beilstein:
4123259
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
濃度
1.0 M in heptane
密度
0.72 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
InChI 密鑰
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)