重要文件
361674
Sigma-Aldrich
5′-O-三苯代甲基-2′-脱氧-β-D-呋喃来苏糖基胸苷
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H28N2O5
CAS號碼:
分子量::
484.54
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −39°, c = 0.5 in DMF
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=CN([C@H]2C[C@@H](O)[C@@H](COC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C29H28N2O5/c1-20-18-31(28(34)30-27(20)33)26-17-24(32)25(36-26)19-35-29(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,18,24-26,32H,17,19H2,1H3,(H,30,33,34)/t24-,25-,26-/m1/s1
InChI 密鑰
FZDHVUVGQXVYOP-TWJOJJKGSA-N
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)