重要文件
361666
Sigma-Aldrich
4-庚氧基苯甲酸
98%
同義詞:
4-n -Heptyloxybenzoic acid, p -(Heptyloxy)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)6OC6H4CO2H
CAS號碼:
分子量::
236.31
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
solid
mp
146 °C (lit.)
轉變溫度
crystalline phase to isotropic phase 146 °C
nematic phase to smectic phase <92 °C
nematic phase to isotropic phase 98 °C
SMILES 字串
CCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-13-9-7-12(8-10-13)14(15)16/h7-10H,2-6,11H2,1H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
ZRVIYEJYXIDATJ-UHFFFAOYSA-N
應用
合成液晶(包括手性铁电苯甲酸酯)时所用的中间体。用于制备药物化合物。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)
Hyunshun Shin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(7), 2617-2623 (2007-02-14)
The first committed step in lipid A biosynthesis is catalyzed by uridine diphosphate-(3-O-(R-3-hydroxymyristoyl))-N-acetylglucosamine deacetylase (LpxC), a zinc-dependent deacetylase, and inhibitors of LpxC may be useful in the development of antibacterial agents targeting a broad spectrum of Gram-negative bacteria. Here, we