重要文件
361178
Sigma-Aldrich
4-氨基苯甲酸 钠盐 水合物
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NC6H4CO2Na·xH2O
CAS號碼:
分子量::
159.12 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
HWVSNYIAZJHZFQ-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)