重要文件
359947
Sigma-Aldrich
聚合物负载的硼氢化物
同義詞:
(聚苯乙烯基甲基)三甲胺硼氢化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
形狀
beads
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carbonyl reactive
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][B-]([H])([H])[H].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C4H12N.BH4/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H4/q+1;-1
InChI 密鑰
LSSMEJCYZMCNIN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
比对应的碱金属硼氢化物具有更高选择性的还原剂。[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthetic Communications, 19, 805-805 (1989)