重要文件
358789
Sigma-Aldrich
三甲基 2-膦酰丙烯酸酯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2P(O)C(=CH2)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
194.12
Beilstein:
1778576
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
95%
包含
0.5% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
90-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C(=C)P(=O)(OC)OC
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)