重要文件
35820
Sigma-Aldrich
二氯乙酸乙酯
≥99.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2CHCOOC2H5
CAS號碼:
分子量::
157.00
Beilstein:
773995
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
折射率
n20/D 1.438
bp
54-55 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.28 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
IWYBVQLPTCMVFO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
二氯乙酸乙酯是一种酯,据报道其碱催化水解。[1]
應用
二氯乙酸乙酯可用于α-卤代羧酸酯的合成。[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
General Base Catalysis of Ester Hydrolysis1.
Jencks WP and Carriuolo J.
Journal of the American Chemical Society, 83(7), 1743-1750 (1961)
Reaction of B-alkyl-9-borabicyclo [3.3. 1] nonanes with ethyl mono-and dihaloacetates under the influence of potassium tert-butoxide. A convenient procedure for the conversion of olefins into esters or. alpha.-halo esters via hydroboration.
Brown HC and Milorad M. Rogic.
Journal of the American Chemical Society, 91(8), 2146-2147 (1969)