重要文件
347035
Sigma-Aldrich
氨五氰基亚铁酸三钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Na3[Fe(CN)5NH3] · xH2O
CAS號碼:
分子量::
271.93 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
形狀
powder
雜質
≤5% sodium nitroferricyanide
SMILES 字串
N.O.[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)C#N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)