重要文件
341975
Sigma-Aldrich
1,4-二溴-1,1,2,2-四氟丁烷
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H4Br2F4
CAS號碼:
分子量::
287.88
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
SMILES 字串
FC(F)(Br)C(F)(F)CCBr
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)