重要文件
341339
Sigma-Aldrich
苯基硼酸1,3-丙二醇酯
99%
同義詞:
2-苯基-1,3,2-二氧杂硼烷, 苯基硼酸乙二醇酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H11BO2
CAS號碼:
分子量::
161.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
106 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H11BO2/c1-2-5-9(6-3-1)10-11-7-4-8-12-10/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI 密鑰
QLWMDSAMEIJLQB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)