About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H8O5 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
208.17 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
推薦產品
mp
126-129 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc2C(=O)C(O)(O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H8O5/c1-15-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10(13,14)8(6)11/h2-4,13-14H,1H3
InChI 密鑰
CHRLGTHYCGMMQQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3